6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR310658-1G
OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA
270
EUR
APOSOR310658-1G
APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formula:
C₁₁H₇N₃O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00113357 CAS Number: 7120-14-1 |