Stampa…
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 37.7 EUR
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Formula: C₁₄H₈N₂
Punto di fusione: 236…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013805
CAS Number: 1591-30-6