3,5-Dibromo-4-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅Br₂N Punto di fusione: 104…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128859 CAS Number: 3430-23-7 |