Stampa…
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R)-2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR3106-100G OR3106-25G OR3106-10G
APOSOR3106-100GEA 452 EUR
APOSOR3106-100G APOSOR3106-25G APOSOR3106-10G
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,2780 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862120
CAS Number: 170033-47-3