Stampa…
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
OR31053-5G OR31053-10G OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA 26.1 EUR
APOSOR31053-5G APOSOR31053-10G APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Peso molecolare: 184.24 g/mol
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01740554
CAS Number: 1762-34-1