N-Boc-3-ethylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3105-1G
OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA
91.5
EUR
APOSOR3105-1G
APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367735 CAS Number: 438049-35-5 |