Stampa…
1,3-Diethynylbenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 23.2 EUR
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Diethynylbenzene 97%
1,3-Diethynylbenzene
Formula: C₁₀H₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041686
CAS Number: 1785-61-1