Stampa…
2-Vinylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 69.6 EUR
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₂
Punto di fusione: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02066273
CAS Number: 27326-43-8