Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 66.9 EUR
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
Peso molecolare: 139,5400 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697145
CAS Number: 1753-50-0