Stampa…
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)carbonyl]piperazine
OR310338-1G OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA 69.8 EUR
APOSOR310338-1G APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Peso molecolare: 249,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00585638
CAS Number: 21091-98-5