Stampa…
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310336-25G OR310336-5G OR310336-100G
APOSOR310336-25GEA 75.7 EUR
APOSOR310336-25G APOSOR310336-5G APOSOR310336-100G
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Formula: C₈H₁₆Cl₂
Punto di ebollizione: 180 °C
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126854
CAS Number: 6223-78-5