Stampa…
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310323-1G OR310323-5G
APOSOR310323-1GEA 24.4 EUR
APOSOR310323-1G APOSOR310323-5G
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-bromothiazol-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂S
Punto di fusione: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368614
CAS Number: 405939-39-1