Stampa…
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 336 EUR
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Formula: C5H7Cl3O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021685
CAS Number: 17831-70-8