Stampa…
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Fornitore: Apollo Scientific
OR310318-1G OR310318-5G
APOSOR310318-1GEA 180 EUR
APOSOR310318-1G APOSOR310318-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Formula: C₁₉H₂₀Br₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024280
CAS Number: 157771-56-7