Stampa…
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR310226-500MG OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA 604 EUR
APOSOR310226-500MG APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉ClN₄
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20232926
CAS Number: 1335220-61-5