Stampa…
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyanopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
OR310222-1G OR310222-250MG
APOSOR310222-1GEA 529 EUR
APOSOR310222-1G APOSOR310222-250MG
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 230,07 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037481
CAS Number: 878194-92-4