Stampa…
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isonicotinonitrile, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR310221-1G OR310221-250MG OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA 217 EUR
APOSOR310221-1G APOSOR310221-250MG APOSOR310221-5G
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458478
CAS Number: 878194-91-3