Stampa…
4-Cyano-3,5-diiodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310220-1G OR310220-500MG
APOSOR310220-1GEA 727 EUR
APOSOR310220-1G APOSOR310220-500MG
4-Cyano-3,5-diiodopyridine
4-Cyano-3,5-diiodopyridine
Formula: C₆H₂I₂N₂
Peso molecolare: 355,90 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037450
CAS Number: 827616-50-2