Stampa…
5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 187 EUR
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
5-Bromo-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095029
CAS Number: 58328-39-5