3-Bromoisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR310216-1G
OR310216-500MG
APOSOR310216-1GEA
727
EUR
APOSOR310216-1G
APOSOR310216-500MG
3-Bromoisonicotinonitrile
3-Bromoisonicotinonitrile
Formula:
C₆H₃BrN₂ Peso molecolare: 183,01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234143 CAS Number: 13958-98-0 |