Stampa…
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
OR31021-1G OR31021-5G OR31021-10G
APOSOR31021-1GEA 30.6 EUR
APOSOR31021-1G APOSOR31021-5G APOSOR31021-10G
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂BrN
Peso molecolare: 226,1130 g/mol
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112480
CAS Number: 22090-26-2