Stampa…
Uracil-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, (2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)boronic acid
OR310205-1G OR310205-500MG
APOSOR310205-1GEA 611 EUR
APOSOR310205-1G APOSOR310205-500MG
Uracil-5-boronic acid
Uracil-5-boronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₄
Peso molecolare: 155,90 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318983
CAS Number: 70523-22-7