4,6-Dibromopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310203-1G
OR310203-500MG
APOSOR310203-1GEA
611
EUR
APOSOR310203-1G
APOSOR310203-500MG
4,6-Dibromopyrimidine
4,6-Dibromopyrimidine
Formula:
C₄H₂Br₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233946 CAS Number: 36847-10-6 |