Stampa…
2-Chloro-3,5-diiodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310200-1G OR310200-500MG
APOSOR310200-1GEA 611 EUR
APOSOR310200-1G APOSOR310200-500MG
2-Chloro-3,5-diiodopyridine
2-Chloro-3,5-diiodopyridine
Formula: C₅H₂ClI₂N
Peso molecolare: 365,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04966987
CAS Number: 856169-60-3