8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310191-1G
OR310191-500MG
APOSOR310191-1GEA
894
EUR
APOSOR310191-1G
APOSOR310191-500MG
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Punto di fusione: 56…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22126122 CAS Number: 1373348-94-7 |