Stampa…
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310170-500MG OR310170-1G OR310170-100MG
APOSOR310170-500MGEA 258 EUR
APOSOR310170-500MG APOSOR310170-1G APOSOR310170-100MG
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₉H₁₂BrN₅
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921583
CAS Number: 862728-61-8