Stampa…
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 82.8 EUR
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800949
CAS Number: 84437-12-7