Stampa…
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-methylpyridine
OR310163-1G OR310163-500MG
APOSOR310163-1GEA 487 EUR
APOSOR310163-1G APOSOR310163-500MG
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037469
CAS Number: 313678-93-2