Stampa…
4-Methylthiophene-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylthiophene-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylthiophen-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310162-1G OR310162-500MG
APOSOR310162-1GEA 487 EUR
APOSOR310162-1G APOSOR310162-500MG
4-Methylthiophene-3-boronic acid pinacol ester
4-Methylthiophene-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₇BO₂S
Peso molecolare: 224,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265133
CAS Number: 476620-20-9