Stampa…
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G OR310159-250MG OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA 212 EUR
APOSOR310159-1G APOSOR310159-250MG APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Formula: C₄H₃BCl₂O₂S
Peso molecolare: 196,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09837622
CAS Number: 177735-28-3