Stampa…
2-Chloro-5-iodo-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3-iodo-2-picoline, 6-Chloro-3-iodo-2-methylpyridine, 2-Chloro-5-iodo-6-picoline
OR310156-1G OR310156-500MG
APOSOR310156-1GEA 487 EUR
APOSOR310156-1G APOSOR310156-500MG
2-Chloro-5-iodo-6-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Peso molecolare: 253,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037461
CAS Number: 249291-79-0