Stampa…
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR310152-1G OR310152-500MG
APOSOR310152-1GEA 487 EUR
APOSOR310152-1G APOSOR310152-500MG
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Formula: C₁₄H₂₄BBrO₂
Peso molecolare: 315,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037500
CAS Number: 165881-36-7