Stampa…
2-Amino-3-iodo-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Iodo-5-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-3-iodo-5-picoline, 3-Iodo-5-methylpyridin-2-amine
OR310151-1G OR310151-500MG
APOSOR310151-1GEA 487 EUR
APOSOR310151-1G APOSOR310151-500MG
2-Amino-3-iodo-5-methylpyridine
2-Amino-3-iodo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇IN₂
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037445
CAS Number: 211308-79-1