Stampa…
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-4,6-dimethylpyridin-2-amine
OR310150-1G OR310150-250MG
APOSOR310150-1GEA 154 EUR
APOSOR310150-1G APOSOR310150-250MG
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₉IN₂
Peso molecolare: 248,07 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798226
CAS Number: 885952-12-5