Stampa…
4-Formyl-2-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylisonicotinaldehyde
OR310148-1G OR310148-5G
APOSOR310148-1GEA 133 EUR
APOSOR310148-1G APOSOR310148-5G
4-Formyl-2-picoline 95%
4-Formyl-2-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,1400 g/mol
Punto di ebollizione: 53…54 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410683
CAS Number: 63875-01-4