Stampa…
3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR310143-1G OR310143-500MG
APOSOR310143-1GEA 487 EUR
APOSOR310143-1G APOSOR310143-500MG
3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅IN₂
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126121
CAS Number: 51796-65-7