Stampa…
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 582 EUR
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 190,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265322
CAS Number: 887573-44-6