Stampa…
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 205 EUR
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 155 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03840415
CAS Number: 74003-63-7