Stampa…
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 593 EUR
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924304
CAS Number: 1138220-76-4