Stampa…
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4-Dimethylisoxazolidin-3-one
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 114 EUR
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21333197
CAS Number: 81778-07-6