Stampa…
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR310121-1G OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA 163 EUR
APOSOR310121-1G APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881194
CAS Number: 6861-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III