Stampa…
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310118-1G OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA 580 EUR
APOSOR310118-1G APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Formula: C₇H₉N₃O
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506254
CAS Number: 851776-30-2