Stampa…
1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR310106-1G OR310106-500MG
APOSOR310106-1GEA 364 EUR
APOSOR310106-1G APOSOR310106-500MG
1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Formula: C₁₄H₂₅BO₂
Peso molecolare: 236,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037499
CAS Number: 85167-10-8