Stampa…
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310105-1G OR310105-500MG
APOSOR310105-1GEA 364 EUR
APOSOR310105-1G APOSOR310105-500MG
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₇BO₂S
Peso molecolare: 141,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039882
CAS Number: 177735-11-4