Stampa…
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-3-methyl-2-(pivaloylamino)pyridine
OR310100-1G OR310100-500MG
APOSOR310100-1GEA 364 EUR
APOSOR310100-1G APOSOR310100-500MG
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula: C₁₁H₁₅IN₂O
Peso molecolare: 318,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04218302
CAS Number: 677327-29-6