Stampa…
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 109 EUR
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formula: C₅H₄ClN₃O
Peso molecolare: 157,5600 g/mol
Punto di fusione: 243…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258882
CAS Number: 66346-83-6