Stampa…
3-Bromo-2-ethoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310089-1G OR310089-500MG
APOSOR310089-1GEA 364 EUR
APOSOR310089-1G APOSOR310089-500MG
3-Bromo-2-ethoxypyridine
3-Bromo-2-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234309
CAS Number: 57883-25-7