3-Bromoveratrole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-2,3-dimethoxybenzene
OR310088-1G
OR310088-500MG
APOSOR310088-1GEA
364
EUR
APOSOR310088-1G
APOSOR310088-500MG
3-Bromoveratrole
3-Bromoveratrole
Formula:
C₈H₉BrO₂ Peso molecolare: 217,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185638 CAS Number: 5424-43-1 |