2,4-Dibenzyloxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,4-Bis(benzyloxy)pyrimidine
OR310085-1G
OR310085-500MG
APOSOR310085-1GEA
364
EUR
APOSOR310085-1G
APOSOR310085-500MG
2,4-Dibenzyloxypyrimidine
2,4-Dibenzyloxypyrimidine
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 292,34 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798236 CAS Number: 7306-79-8 |