Stampa…
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310082-1G OR310082-500MG
APOSOR310082-1GEA 364 EUR
APOSOR310082-1G APOSOR310082-500MG
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Formula: C₁₂H₁₀BrNO
Peso molecolare: 264,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037467
CAS Number: 52200-49-4